Documentos Principais
G000948
HPLC Analysis of Urea, Carbamate, Triazine, Aniline Pesticides on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Propachlor
    Cyanazine
    Atrazine
    Aldicarb
    Acetone
    Simazine
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)