Documentos Principais
ES5735
ChromegaChiral Chiral CC4, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral
fabricante/nome comercial
ES Industries 158351-CC4
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 20 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
ChromegaChiral CC4 (cellulose tris(4-chloro-3-methyl-phenylcarbamate) is another new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase. It is a modified cellulose coated on high purity, high performance spherical silica particles. The chemical modification includes the chemical bonding of 4-chloro-3 methylphenylcarbamate to cellulose. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides a separation opportunity for many previously unresolved and poorly resolved chiral mixtures.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)