ES5720
ChromegaChiral™ Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 152251-CC4
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)