ES5713
ChromegaChiral™ Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 122251-CC4
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente