ES5596
ChromegaChiral™ Chiral CCO F4, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 123351-CCO-F4
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)