Documentos
ES5498
ChromegaChiral Chiral CCJ, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral
fabricante/nome comercial
ES Industries 125351-CCJ, 123351-CCJ
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cellulose 4-methylbenzoate phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)