ES5460
ChromegaChiral™ Chiral CCC, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral™
fabricante/nome comercial
ES Industries 157251-CCC
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 10 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)