Documentos Principais
ES5354
GreenSep Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
linha de produto
GreenSep
fabricante/nome comercial
ES Industries 132291-GS-PYA
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
pyridyl amide phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
A metal free, ultra high purity chromatographic media that is pressure stable and specifically engineered for high performance SFC separations. The surface is treated to produce optimum SFC separation interactions and loading capacity while maintaining superior peak shape perfor- mance for many chemicals. GreenSep Silica is available for analytical and preparative column formats in particle sizes from 1.8 μm to 20 μm.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GreenSep is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)