Documentos Principais
ES5242
GreenSep Ethyl Pyridine II SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
linha de produto
GreenSep
fabricante/nome comercial
ES Industries 132291-GS-PYE-II
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
2-ethyl pyridine phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
The column ideally suited for the retention and rapid separation of chemicals containing acidic groups. The chromatogram below shows the separation of chemicals that contain acidic groups and demonstrates the retention and separation capability that GreenSep Ethyl Pyridine II can deliver for the SFC chromatographer.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GreenSep is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)