Documentos Principais
ES5152
GreenSep Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
linha de produto
GreenSep
fabricante/nome comercial
ES Industries 155191-GS-CN
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GreenSep is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)