Documentos Principais
ERMFD103
Titanium dioxide nanorods, suspension in 1-butanol
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. do you offer tio2 nano rods? what are the dimensions (diameter and length)? state (powder or suspension)?
    1 answer
    1. This product is a nanorod suspension in 1-butanol. The particles have a median diameter range of 16 nm - 54 nm with a median aspect ratio of 0.296. The specific dimensions (diameter and length) of the nanorods can be found on the certificate found on the European Commission website:
      https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/ERM-FD103