Documentos Principais
D7039GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set B
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.019,00
R$ 5.019,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.019,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.019,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set B
Blank, 0.0025 % (25ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm). 100 mL ea.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)