Documentos Principais
D7039GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set A
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.186,00
R$ 4.186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.186,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)