D4294LMPSB
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)