Documentos Principais
D4294KRSUC
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set C
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.186,00
R$ 4.186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.186,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.186,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set C
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)