Key Documents
CRM44647
Supelco
Aflatoxin B1 solution
certified reference material, 20 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
Mycotoxins
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
312.27
Beilstein:
1269174
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
20 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12OC=C[C@@]1([H])c3c(O2)cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc34
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
chave InChI
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Aflatoxin G2 solution 3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
ERMAC060
Aflatoxin G2 solution