CRM36568
Tetrasul
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfide
About This Item
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Sc2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C12H6Cl4S/c13-7-1-3-8(4-2-7)17-12-6-10(15)9(14)5-11(12)16/h1-6H
chave InChI
QUWSDLYBOVGOCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)