Documentos Principais
CRM33399
Supelco
Bromophos-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12BrCl2O3PS
Número CAS:
Peso molecular:
394.05
Beilstein:
2294153
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)