BP851
Nabumetone impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nabumetone
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente