BP560
9-Allyl-2-chlorothioxanthen-9-ol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zuclopenthixol
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClOS/c1-2-9-16(18)12-5-3-4-6-14(12)19-15-8-7-11(17)10-13(15)16/h2-8,10,18H,1,9H2
chave InChI
TVKIVQFMOWEWHQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)