BP1189
Fluvastatin impurity F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-4,6-heptadienoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluvastatin
Formulário
crystalline solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C=C\C(O)CC(=O)O)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H24FNO3/c1-16(2)26-21-9-6-4-8-20(21)24(17-11-13-18(25)14-12-17)22(26)10-5-3-7-19(27)15-23(28)29/h3-14,16,19,27H,15H2,1-2H3,(H,28,29)/b7-3+,10-5+
chave InChI
WARCEOCHTLFKTQ-GZTQOXHUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)