Documentos Principais
BP1175
Fluconazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fluconazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12F2N6O
Número CAS:
Peso molecular:
306.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluconazole
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
chave InChI
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Fluconazole impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluconazole Oral Suspension
  • Fluconazole Capsules
  • Fluconazole Infusion
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
    Fluconazole is an antifungal agent; highly selctive inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Potent inhibitor of CYP2C9. Interferes with fungal ergosterol synthesis; downregulates metallothionein gene.
    Embalagem
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Health hazardExclamation mark
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    Código de classe de armazenamento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Artigos
    Consulte ou baixe nossos gráficos de deslocamentos por RMN para os solventes deuterados mais comuns. As tabelas de RMN de prótons e RMN de carbono auxiliam os químicos na separação de sinais de impurezas que podem se originar a partir de solventes residuais ou de um aparelho de reação.