Documentos Principais
97757-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
composição
bed wt., 11 g
embalagem
pkg of 20
Parâmetros
60 psi max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
23 mm × 53 mm
Grupo ativo da matriz
Spherical Silica
tamanho de partícula
20-45 μm
Informações legais
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)