Documentos Principais
94961
Terbuthylazine Metabolite CSAA036479 hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-aminotriazine hydrochloride, 2-[(4-Amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12ClN5O3
Peso molecular:
249.65
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0 % (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)