Documentos Principais
90146
Supelco
2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
315.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
144-147 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
chave InChI
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)