Documentos Principais
89878
Supelco
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1698309
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1301 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
pf
56-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
180 °C - Cleveland open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)