845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinônimo(s):
MiniChrom
About This Item
Materiais
PEEK
linha de produto
TOYOPEARL®
Características
counter ion Na+
analito(s) específico(s)
IgG
fabricante/nome comercial
Tosoh 45102
Parâmetros
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 8 mm
volume do leito
5 mL
Matriz
polymeric particle platform
Grupo ativo da matriz
sulphonyl phase
tamanho de partícula
35 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
3-13
capacidade
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Especificações
forma física
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)