Documentos Principais
843278
TSKgel® HICPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, Ether-5PW, Phenyl-5PW, bottle of 2 × 25 mL, 20 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 2 × 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43278
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
LabPak products are multi-milliliter containers of TOYOPEARL and TSKgel bulk media products. Typically they contain 3 or 4 different ligand types offered for a particular chromatography mode. They are useful for developmental engineers who wish to familiarize themselves with resin physical properties in different buffer systems. The larger resin amounts in LabPak products allow the packing of wider ID and longer columns than available in the ToyoScreen products. This helps the developmental chemist or engineer to better measure under actual packing conditions such properties as dynamic binding capacity, selectivity and column efficiency.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)