842177
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
product name
TSKgel® Super-Phenyl Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 42177
Extensão da rotulagem
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
área da superfície
100 m2/g
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
2.3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Informações legais
acessório
pré-coluna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente