Documentos Principais
822736
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 3 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 3 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 22736
Extensão da rotulagem
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.43 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
forma física
Shipped in acetonitrile.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)