821892
ToyoScreen® Phenyl-600M Process Development Column
phase phenyl, pkg of 6 × 1 mL, 65 μm particle size
About This Item
Materiais
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
linha de produto
ToyoScreen®
classe(s) química(is) do analito
proteins
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 21892
Parâmetros
≤50% organic solvent
0.2-1 mL/min flow rate
3 bar max. pressure
4 mL/min max. flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3 cm × 6.4 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
1-13
capacidade
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Especificações
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)