821391
ToyoScreen® AF-Heparin HC-650M Process Development Column
phase sulfated glycosaminoglycan, L × I.D. 3 cm × 14.6 mm, 65 μm particle size
About This Item
Materiais
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
fabricante/nome comercial
Tosoh 21391
Parâmetros
1-5 mL/min flow rate
20 mL/min max. flow rate
3 bar max. pressure
C × D.I.
3 cm × 14.6 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfated glycosaminoglycan phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
5-10
capacidade
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
técnica de separação
affinity
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)