820015
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 1 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 1 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 20015
Extensão da rotulagem
8% Carbon, multilayer, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.06 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 1 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente