819665
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome do produto
TSKgel® SuperHZM-H HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 10 μm particle size, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19665
Parâmetros
0.7 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)