Key Documents
819310
TSKgel® SuperHZ2000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperHZ2000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19310
Parâmetros
0.4 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
20 Å
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
TSKgel SuperHZ2000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 10,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)