819005
TSKgel® ODS-120A (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Nome do produto
TSKgel® ODS-120A Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh 19005
Extensão da rotulagem
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
150 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
forma física
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)