807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07163
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)