Documentos Principais
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 06758
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
17 μm
tamanho de poro
200 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2500-G3000PW columns, 17μm
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)