806728
TSKgel® G3000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 06728
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
15 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 21.5 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
anticorpo
coluna analítica
pré-coluna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente