Documentos Principais
80023457
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 3.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, 2 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 23457
Parâmetros
400 bar max. pressure
50 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3.0 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
2 μm
Faixa de pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)