Documentos Principais
794-0717
GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on a 5% Phenyl Column after SPME using 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: 50 ppb each in 1.5 mL saturated salt water, pH 7.2
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 20 min immersion with rapid stirring
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 60 °C (1 min) to 300 °C at 12 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (0.75 mm I.D. liner), 270 °C
detector: MS (m/z = 45-400, 0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 30 cm/sec
adequação
application for SPME
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Analito
Descrição
    Phorate
    Disulfoton
    Famphur
    Methyl parathion, analytical standard
    Dimethoate
    Thionazin
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)