Documentos Principais
794-0412
HPLC Analysis of Hemoglobin HbA1C on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Mono S HR5/5, 5 cm x 5 mm I.D., 10 μm (54808)
mobile phase: [A] 0.01M malonate-sodium hydroxide, pH 5.7; [B] 0.3M lithium chloride in mobile phase A
flow rate: 2.0 mL/min
detector: VIS, 405 nm
injection: 50 μL hemolysate, dilued 1:5
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analito
Descrição
    Hemoglobin human
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)