Documentos Principais
794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
life science and biopharma
Informações legais
Mono S is a registered trademark of Cytiva
Analito
Descrição
    Phospholipase-A
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)