grau
reference material
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
36 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
446 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
3.9 %
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
122-123 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
chave InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)