Documentos Principais
72861
Supelco
Captafol
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9Cl4NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
349.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
InChI
1S/C10H9Cl4NO2S/c11-9(12)10(13,14)18-15-7(16)5-3-1-2-4-6(5)8(15)17/h1-2,5-6,9H,3-4H2
chave InChI
JHRWWRDRBPCWTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)