Documentos
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H52N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
480.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
82-85 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg >350 °C (dec)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
chave InChI
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)