Documentos Principais
713-0264
OSHA Method 52: GC Analysis of Formaldehyde on SUPELCOWAX 10 after Collection/Desorption using ORBO-24
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
adequação
application for air monitoring
aplicação(ões)
air monitoring
industrial hygiene
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    Formaldehyde solution
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)