Documentos Principais
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
NDBzA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
chave InChI
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Bladder
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)