Documentos Principais
67257-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3.0 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped: no
classe(s) química(is) do analito
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Parâmetros
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 3.0 mm
área da superfície
65 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.0 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)