Documentos Principais
66903-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 × 2.1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
classe(s) química(is) do analito
peptides
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.6% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
7.5 × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamanho de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
reversed phase
Descrição geral
BIOshell 160 Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)